2,3,4,5-Tetrafluorphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Dihydroxy(2,3,4,5-tetrafluorphenyl)boran, 2,3,4,5-Tetrafluorbenzolboronsäure, (2,3,4,5-Tetrafluorphenyl)metaborsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
696587-1G 696587-250MG
SIAL696587-1GEA 243 EUR
SIAL696587-1G SIAL696587-250MG
2,3,4,5-Tetrafluorphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
2,3,4,5-Tetrafluorphenylboronsäure
Formel: C₆H₃BF₄O₂
Molecular Weight: 193,89 g/mol
MDL: MFCD04039308
CAS-Nummer: 179923-32-1