2,3-Difluorphenylboronsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
Dihydroxy(2,3-difluorophenyl)borane, 2,3-Difluorobenzeneboronic acid, (2,3-Difluorophenyl)metaboric acid
013811-5G
013811-25G
13811.25
FLUO013811-5GEA
45.9
EUR
FLUO013811-5G
FLUO013811-25G
CHMP13811.25
2,3-Difluorphenylboronsäure
2,3-Difluorphenylboronsäure
Formel:
C₆H₅BF₂O₂ |
MDL:
MFCD01863170 CAS-Nummer: 121219-16-7 |