2,4,5-Trifluorphenylboronsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H27858.14 H27858.06
H27858.14EA 504 EUR
H27858.14 H27858.06
2,4,5-Trifluorphenylboronsäure ≥97%
2,4,5-Trifluorphenylboronsäure
Purity: 97% CAS No.: 247564-72-3 Molecular Formula: C6H4BF3O2 Formula Weight: 175.90 Melting Point: 99-101° MDL No.: MFCD01863165
Formel: C₆H₄BF₃O₂
Molecular Weight: 175,9 g/mol
Schmelzpunkt: 99…101 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01863165
CAS-Nummer: 247564-72-3