2,4,6-Trifluorphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(2,4,6-Trifluorophenyl)metaboric acid, 2,4,6-Trifluorobenzeneboronic acid, Dihydroxy(2,4,6-trifluorophenyl)borane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
524107-1G
524107-5G
SIAL524107-1GEA
25.4
EUR
SIAL524107-1G
SIAL524107-5G
2,4,6-Trifluorphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Trifluorphenylboronsäure
Formel:
C₆H₄BF₃O₂ Molecular Weight: 175,9 g/mol |
MDL:
MFCD01863169 CAS-Nummer: 182482-25-3 |