2,4-Difluorphenylboronsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
011029-5G 011029-25G
FLUO011029-5GEA 60.9 EUR
FLUO011029-5G FLUO011029-25G
2,4-Difluorphenylboronsäure
2,4-Difluorphenylboronsäure
Formel: C₆H₅BF₂O₂
Molecular Weight: 157,91 g/mol
MDL: MFCD01318998
CAS-Nummer: 144025-03-6