2,5-Difluorphenylboronsäure 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,5-Difluorbenzolboronsäure, (2,5-Difluorphenyl)metaborsäure, Dihydroxy(2,5-difluorphenyl)boran
B24113.03
B24113.06
B24113.14
B24113.03EA
24
EUR
B24113.03
B24113.06
B24113.14
2,5-Difluorphenylboronsäure 96%
2,5-Difluorphenylboronsäure
Purity: 96%
CAS No.: 193353-34-3
Molecular Formula: C6H5BF2O2
Formula Weight: 157.91
Beilstein Reference: 8833254
MDL No.: MFCD01863171
Formel:
C₆H₅BF₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01863171 CAS-Nummer: 193353-34-3 |