2,5-Difluorphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,5-Difluorbenzolboronsäure, (2,5-Difluorphenyl)metaborsäure, Dihydroxy(2,5-difluorphenyl)boran
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
514020-25G
514020-5G
SIAL514020-25GEA
0
EUR
SIAL514020-25G
SIAL514020-5G
2,5-Difluorphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
2,5-Difluorphenylboronsäure
Formel:
C₆H₅BF₂O₂ Molecular Weight: 157,91 g/mol |
MDL:
MFCD01863171 CAS-Nummer: 193353-34-3 |