2,6-Difluorphenylboronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Dihydroxy(2,6-difluorophenyl)borane, 2,6-Difluorobenzeneboronic acid, (2,6-Difluorophenyl)metaboric acid
B22805.03 B22805.06 B22805.14
B22805.03EA 20.7 EUR
B22805.03 B22805.06 B22805.14
2,6-Difluorphenylboronsäure ≥98%
2,6-Difluorphenylboronsäure
Purity: 98% CAS No.: 162101-25-9 Molecular Formula: C6H5BF2O2 Formula Weight: 157.91 Melting Point: ca 140° dec. Beilstein Reference: 8545931
Formel: C₆H₅BF₂O₂
Molecular Weight: 157.91 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 140 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00792436
CAS-Nummer: 162101-25-9