2,6-Difluorphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Dihydroxy(2,6-difluorophenyl)borane, 2,6-Difluorobenzeneboronic acid, (2,6-Difluorophenyl)metaboric acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
470791-10G
470791-1G
SIAL470791-10GEA
239
EUR
SIAL470791-10G
SIAL470791-1G
2,6-Difluorphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
2,6-Difluorphenylboronsäure
Formel:
C₆H₅BF₂O₂ Molecular Weight: 157.91 g/mol |
MDL:
MFCD00792436 CAS-Nummer: 162101-25-9 |