2-Fluorphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (2-Fluorphenyl)metaborsäure, 2-Fluorbenzolboronsäure, Dihydroxy(2-fluorphenyl)boran
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
445223-10G 445223-1G
SIAL445223-10GEA 519 EUR
SIAL445223-10G SIAL445223-1G
2-Fluorphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
2-Fluorphenylboronsäure
Formel: C₆H₆BFO₂
Molecular Weight: 139,92 g/mol
MDL: MFCD00674013
CAS-Nummer: 1993-03-9