3,4,5-Trifluorphenylboronsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: (3,4,5-Trifluorphenyl)metaborsäure, 3,4,5-Trifluorbenzolboronsäure, Dihydroxy(3,4,5-trifluorphenyl)boran
013045-5G 013045-25G 013045-50G
FLUO013045-5GEA 45.9 EUR
FLUO013045-5G FLUO013045-25G FLUO013045-50G
3,4,5-Trifluorphenylboronsäure
3,4,5-Trifluorphenylboronsäure
Formel: C₆H₄BF₃O₂
Molecular Weight: 175,9 g/mol
Schmelzpunkt: 292 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02093069
CAS-Nummer: 143418-49-9
UN: 3077
ADR: 9,III