3,4-Difluorphenylboronsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
3,4-Difluorbenzolboronsäure, Dihydroxy(3,4-difluorphenyl)boran, (3,4-Difluorphenyl)metaborsäure
013040-25G
013040-5G
FLUO013040-25GEA
63.9
EUR
FLUO013040-25G
FLUO013040-5G
3,4-Difluorphenylboronsäure
3,4-Difluorphenylboronsäure
Formel:
C₆H₅BF₂O₂ Molecular Weight: 157.91 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00807405 CAS-Nummer: 168267-41-2 |