3,5-Difluorphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: (3,5-Difluorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3,5-difluorophenyl)borane, 3,5-Difluorobenzeneboronic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
471925-25G 471925-5G
SIAL471925-25GEA 240 EUR
SIAL471925-25G SIAL471925-5G
3,5-Difluorphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
3,5-Difluorphenylboronsäure
Formel: C₆H₅BF₂O₂
Molecular Weight: 157,91 g/mol
MDL: MFCD01318138
CAS-Nummer: 156545-07-2