3-Fluorphenylboronsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (3-Fluorphenyl)metaborsäure, 3-Fluorbenzolboronsäure, Dihydroxy(3-fluorphenyl)boran
B21247.03 B21247.06 B21247.14
B21247.03EA 24.4 EUR
B21247.03 B21247.06 B21247.14
3-Fluorphenylboronsäure ≥97%
3-Fluorphenylboronsäure
Purity: 97% CAS No.: 768-35-4 Molecular Formula: C6H6BFO2 Formula Weight: 139.92 Melting Point: 212-215° Beilstein Reference: 3030632
Formel: C₆H₆BFO₂
Molecular Weight: 139,92 g/mol
Schmelzpunkt: 212…215 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236042
CAS-Nummer: 768-35-4