3-Fluorphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: (3-Fluorphenyl)metaborsäure, 3-Fluorbenzolboronsäure, Dihydroxy(3-fluorphenyl)boran
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
441643-10G 441643-1G
SIAL441643-10GEA 359 EUR
SIAL441643-10G SIAL441643-1G
3-Fluorphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
3-Fluorphenylboronsäure
Formel: C₆H₆BFO₂
Molecular Weight: 139,92 g/mol
Schmelzpunkt: 216…218 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236042
CAS-Nummer: 768-35-4