4-Fluorphenylboronsäure 97%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: Dihydroxy(4-fluorphenyl)boran, 4-Fluorbenzolboronsäure, (4-Fluorphenyl)metaborsäure

334100010 334100050 AC33410.1 AC33410.10 334100250
ACRO334100010EA 16.4 EUR
ACRO334100010 ACRO334100050 MAYBAC33410.1 MAYBAC33410.10 ACRO334100250
4-Fluorphenylboronsäure 97%
4-Fluorphenylboronsäure
Formel: C₆H₆BFO₂
Molecular Weight: 139,92 g/mol
Schmelzpunkt: 255…259 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00039136
CAS-Nummer: 1765-93-1

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR