4-Fluorphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Dihydroxy(4-fluorphenyl)boran, 4-Fluorbenzolboronsäure, (4-Fluorphenyl)metaborsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
417556-1G
417556-25G
417556-5G
SIAL417556-1GEA
31
EUR
SIAL417556-1G
SIAL417556-25G
SIAL417556-5G
4-Fluorphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
4-Fluorphenylboronsäure
Formel:
C₆H₆BFO₂ Schmelzpunkt: 263…265 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00039136 CAS-Nummer: 1765-93-1 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...