Pentafluorphenylboronsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(Pentafluorphenyl)metaborsäure, Dihydroxy(pentafluorphenyl)boran, Pentafluorbenzolboronsäure
B22922.06
B22922.14
B22922.06EA
102
EUR
B22922.06
B22922.14
Pentafluorphenylboronsäure ≥97%
Pentafluorphenylboronsäure
Purity: 97%
CAS No.: 1582-24-7
Molecular Formula: C6H2BF5O2
Formula Weight: 211.88
Melting Point: 250-255°
Beilstein Reference: 3033960
Formel:
C₆H₂BF₅O₂ Molecular Weight: 211,88 g/mol Schmelzpunkt: 250…255 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01074663 CAS-Nummer: 1582-24-7 |