2-(Trifluormethoxy)phenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (2-(Trifluormethoxy)phenyl)metaborsäure, 2-(Trifluormethoxy)benzolboronsäure, Dihydroxy(2-(trifluormethoxy)phenyl)boran
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
683787-1G 683787-5G
SIAL683787-1GEA 29.2 EUR
SIAL683787-1G SIAL683787-5G
2-(Trifluormethoxy)phenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
2-(Trifluormethoxy)phenylboronsäure
Formel: C₇H₆BF₃O₃
Molecular Weight: 205.93 g/mol
MDL: MFCD01320763
CAS-Nummer: 175676-65-0