3-(Trifluormethoxy)phenylboronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (3-(Trifluormethoxy)phenyl)metaborsäure, 3-(Trifluormethoxy)benzolboronsäure, Dihydroxy(3-(trifluormethoxy)phenyl)boran
L19775.03 L19775.06
L19775.03EA 42.2 EUR
L19775.03 L19775.06
3-(Trifluormethoxy)phenylboronsäure ≥98%
3-(Trifluormethoxy)phenylboronsäure
Purity: 98% CAS No.: 179113-90-7 Molecular Formula: C7H6BF3O3 Formula Weight: 205.93 Melting Point: ca 80° Beilstein Reference: 7531456
Formel: C₇H₆BF₃O₃
Schmelzpunkt: ∼ 80 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01320697
CAS-Nummer: 179113-90-7