3-(Trifluormethoxy)phenylboronsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
013042-25G 013042-5G
FLUO013042-25GEA 112 EUR
FLUO013042-25G FLUO013042-5G
3-(Trifluormethoxy)phenylboronsäure
3-(Trifluormethoxy)phenylboronsäure
Formel: C₇H₆BF₃O₃
MDL: MFCD01320697
CAS-Nummer: 179113-90-7