4-(Trifluormethoxy)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Dihydroxy(4-(trifluormethoxy)phenyl)boran, 4-(Trifluormethoxy)benzolboronsäure, (4-(Trifluormethoxy)phenyl)metaborsäure
AC35973.10
359730010
359730050
MAYBAC35973.10EA
0
EUR
MAYBAC35973.10
ACRO359730010
ACRO359730050
4-(Trifluormethoxy)phenylboronsäure 98%
4-(Trifluormethoxy)phenylboronsäure
Formel:
C₇H₆BF₃O₃ Molecular Weight: 205,93 g/mol Schmelzpunkt: 123…127 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01074648 CAS-Nummer: 139301-27-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |