2,3,5-Trifluorbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
529192-1ML 529192-5ML
SIAL529192-1MLEA 48.7 EUR
SIAL529192-1ML SIAL529192-5ML
2,3,5-Trifluorbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
2,3,5-Trifluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃F₃O
Molecular Weight: 160,1 g/mol
Siedepunkt: 165 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,407 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00083538
CAS-Nummer: 126202-23-1
UN: 1989
ADR: 3,III