2,3,6-Trifluorbenzaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
007477-1G 007477-5G 007477-25G
FLUO007477-1GEA 31.1 EUR
FLUO007477-1G FLUO007477-5G FLUO007477-25G
2,3,6-Trifluorbenzaldehyd
2,3,6-Trifluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃F₃O
Molecular Weight: 160,1 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00061195
CAS-Nummer: 104451-70-9