2,6-Difluorbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
265152-25G 265152-5G
SIAL265152-25GEA 99.3 EUR
SIAL265152-25G SIAL265152-5G
2,6-Difluorbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
2,6-Difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄F₂O
Siedepunkt: 194 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 15…17 °C
Dichte: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010293
CAS-Nummer: 437-81-0