2-Fluorbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
F4807-100G F4807-10G
SIALF4807-100GEA 61.2 EUR
SIALF4807-100G SIALF4807-10G
2-Fluorbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
2-Fluorbenzaldehyd
Formel: C₇H₅FO
Molecular Weight: 124.11 g/mol
Siedepunkt: 175
Schmelzpunkt: –44.5 °C
Dichte: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 55
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003302
CAS-Nummer: 446-52-6
EINECS: 207-171-2
UN: 1989
ADR: 3 III