3-Fluorbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
F5005-10G F5005-50G
SIALF5005-10GEA 43.2 EUR
SIALF5005-10G SIALF5005-50G
3-Fluorbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
3-Fluorbenzaldehyd
Formel: C₇H₅FO
Molecular Weight: 124.11 g/mol
Siedepunkt: 172…174 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.7156 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 56
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003348
CAS-Nummer: 456-48-4
EINECS: 207-266-9
UN: 1989
ADR: 3 III