4-Fluorbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
128376-10G 128376-250G 128376-50G
SIAL128376-10GEA 22.9 EUR
SIAL128376-10G SIAL128376-250G SIAL128376-50G
4-Fluorbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
4-Fluorbenzaldehyd
Formel: C₇H₅FO
Molecular Weight: 124.11 g/mol
Siedepunkt: 181
Schmelzpunkt: –10 °C
Dichte: 1.15 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 62
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003378
CAS-Nummer: 459-57-4
EINECS: 207-293-6
UN: 2810
ADR: 6.1 III