3-(Difluormethoxy)benzaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
007851-1G
007851-5G
FLUO007851-1GEA
51.8
EUR
FLUO007851-1G
FLUO007851-5G
3-(Difluormethoxy)benzaldehyd
3-(Difluormethoxy)benzaldehyd
Formel:
C₈H₆F₂O₂ Molecular Weight: 172,13 g/mol |
MDL:
MFCD00236222 CAS-Nummer: 85684-61-3 |