3-(Trifluormethoxy)benzaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
001541-5G 001541-25G
FLUO001541-5GEA 31.1 EUR
FLUO001541-5G FLUO001541-25G
3-(Trifluormethoxy)benzaldehyd
3-(Trifluormethoxy)benzaldehyd
Formel: C₈H₅F₃O₂
Molecular Weight: 190.12 g/mol
Siedepunkt: 83…86 °C (24 mmHg)
Schmelzpunkt: 450
Dichte: 1.33 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00042406
CAS-Nummer: 52771-21-8