3-Fluor-p-anisaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Fluor-4-methoxybenzaldehyd, 3-Fluor-4-anisaldehyd
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
155586-1G 155586-5G
SIAL155586-1GEA 58.6 EUR
SIAL155586-1G SIAL155586-5G
3-Fluor-p-anisaldehyd, Sigma-Aldrich®
3-Fluor-p-anisaldehyd
Formel: C₈H₇FO₂
Molecular Weight: 154.14 g/mol
MDL: MFCD00003349
CAS-Nummer: 351-54-2
EINECS: 206-514-3