4-(Trifluormethoxy)benzaldehyd 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
293500100
293500010
ACRO293500100EA
105
EUR
ACRO293500100
ACRO293500010
4-(Trifluormethoxy)benzaldehyd 99%
4-(Trifluormethoxy)benzaldehyd
Formel:
C₈H₅F₃O₂ Molecular Weight: 190,12 g/mol Siedepunkt: 80 °C (16 mmHg) Dichte: 1,33 g/cm³ Flammpunkt: 70 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00041530 CAS-Nummer: 659-28-9 EINECS: 211-531-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow-green Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4570 to 1.4590 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |