4-(Trifluormethoxy)benzaldehyd
Lieferant: CHEMPUR
Achtung
SEW02153.250 SEW02153.1
CHMPSEW02153.250EA 0 EUR
CHMPSEW02153.250 MAYBSEW02153.1
4-(Trifluormethoxy)benzaldehyd
4-(Trifluormethoxy)benzaldehyd
Formel: C₈H₅F₃O₂
Molecular Weight: 190.12 g/mol
Siedepunkt: 80
Dichte: 1.331 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041530
CAS-Nummer: 659-28-9
EINECS: 211-531-4