6-Fluorveratrumaldehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3,4-Dimethoxy-6-fluorbenzaldehyd
B21202.03 B21202.06 B21202.14
B21202.03EA 43.3 EUR
B21202.03 B21202.06 B21202.14
6-Fluorveratrumaldehyd ≥98%
6-Fluorveratrumaldehyd
Purity: 98+% CAS No.: 71924-62-4 Molecular Formula: C9H9FO3 Formula Weight: 184.17 Melting Point: 98-100° Beilstein Reference: 2109343
Formel: C₉H₉FO₃
Molecular Weight: 184.17 g/mol
Schmelzpunkt: 98…100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061108
CAS-Nummer: 71924-62-4