2,3,4,5-Tetrafluorbenzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
005843-1G
005843-5G
FLUO005843-1GEA
34.1
EUR
FLUO005843-1G
FLUO005843-5G
2,3,4,5-Tetrafluorbenzonitril
2,3,4,5-Tetrafluorbenzonitril
Formel:
C₇HF₄N Molecular Weight: 175,09 g/mol Siedepunkt: 164…165 °C (1013 hPa) Dichte: 1,463 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00040187 CAS-Nummer: 16582-93-7 UN: 3276 ADR: 6.1,III |