2,3,4-Trifluorbenzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
008712-5G
008712-25G
008712-100G
FLUO008712-5GEA
0
EUR
FLUO008712-5G
FLUO008712-25G
FLUO008712-100G
2,3,4-Trifluorbenzonitril
2,3,4-Trifluorbenzonitril
Formel:
C₇H₂F₃N Molecular Weight: 157.09 g/mol Siedepunkt: 116…118 °C (100 mmHg) Dichte: 1.12 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00013288 CAS-Nummer: 143879-80-5 UN: 3276 ADR: 6.1 III |