2,3,6-Trifluorbenzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
007486-1G
007486-5G
FLUO007486-1GEA
31.1
EUR
FLUO007486-1G
FLUO007486-5G
2,3,6-Trifluorbenzonitril
2,3,6-Trifluorbenzonitril
Formel:
C₇H₂F₃N Molecular Weight: 157,09 g/mol Siedepunkt: 179 °C (1013 hPa) Dichte: 1,359 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00012287 CAS-Nummer: 136514-17-5 UN: 3276 ADR: 6.1,III |