2-Fluorbenzonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: o-Fluorobenzonitrile
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
196649-25G 196649-5G
SIAL196649-25GEA 93.8 EUR
SIAL196649-25G SIAL196649-5G
2-Fluorbenzonitril, Sigma-Aldrich®
2-Fluorbenzonitril
Formel: C₇H₄FN
Molecular Weight: 121,11 g/mol
Siedepunkt: 190 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 35…37 °C
Dichte: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001773
CAS-Nummer: 394-47-8
EINECS: 206-897-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III