2-(Trifluormethoxy)benzonitril
Lieferant: CHEMPUR
FL7544.1
007544-5G
007544-25G
007544-100G
CHMPFL7544.1EA
0
EUR
CHMPFL7544.1
FLUO007544-5G
FLUO007544-25G
FLUO007544-100G
2-(Trifluormethoxy)benzonitril
2-(Trifluormethoxy)benzonitril
Formel:
C₈H₄F₃NO Molecular Weight: 187.12 g/mol Siedepunkt: 80…82 °C (15 mmHg) |
MDL:
MFCD00042409 CAS-Nummer: 63968-85-4 EINECS: 264-584-0 UN: 3276 ADR: 6.1 III |