3-(Trifluormethoxy)benzonitril
Lieferant: Thermo Scientific
SB01895.1 SB01895.10
MAYBSB01895.1EA 0 EUR
MAYBSB01895.1 MAYBSB01895.10
3-(Trifluormethoxy)benzonitril
3-(Trifluormethoxy)benzonitril
Formel: C₈H₄F₃NO
Siedepunkt: 236 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 37 °C
MDL: MFCD00040959
CAS-Nummer: 52771-22-9
UN: 3276
ADR: 6.1,III