4-(Trifluormethoxy)benzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 4-(Trifluormethoxy)benzoesäurenitril
001405-5G 001405-25G 001405-100G
FLUO001405-5GEA 0 EUR
FLUO001405-5G FLUO001405-25G FLUO001405-100G
4-(Trifluormethoxy)benzonitril
4-(Trifluormethoxy)benzonitril
Formel: C₈H₄F₃NO
Molecular Weight: 187.12 g/mol
Siedepunkt: 192
Dichte: 1.284 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00039474
CAS-Nummer: 332-25-2
EINECS: 206-363-3
UN: 3276
ADR: 6.1 III