4-Fluorphthalonitril ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

B22624.03 B22624.06
B22624.03EA 103 EUR
B22624.03 B22624.06
4-Fluorphthalonitril ≥98%
4-Fluorphthalonitril

Purity: 98% CAS No.: 65610-14-2 Molecular Formula: C8H3FN2 Formula Weight: 146.12 Melting Point: 100-102° Beilstein Reference: 2443236 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00210430

Formel: C₈H₃FN₂
Siedepunkt: 294 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 100…102 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00210430
CAS-Nummer: 65610-14-2
UN: 3439
ADR: 6.1,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR