Tetrafluorisophthalonitril ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Tetrafluorbenzol-1,3-dicarbonitril, Tetrafluorisophthalsäuredinitril
B21599.03 B21599.06 B21599.14
B21599.03EA 37.7 EUR
B21599.03 B21599.06 B21599.14
Tetrafluorisophthalonitril ≥97%
Tetrafluorisophthalonitril
Purity: 97% CAS No.: 2377-81-3 Molecular Formula: C8F4N2 Formula Weight: 200.10 Melting Point: 76-78° Beilstein Reference: 6925899 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00013290
Formel: C₈F₄N₂
Molecular Weight: 200,1 g/mol
Siedepunkt: 283 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 76…78 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013290
CAS-Nummer: 2377-81-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III