2,3,4,5-Tetrafluorbenzoylchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,3,4,5-Tetrafluorbenzoesäurechlorid
SB02060.1
SB02060.10
SB02060.50
MAYBSB02060.1EA
0
EUR
MAYBSB02060.1
MAYBSB02060.10
MAYBSB02060.50
2,3,4,5-Tetrafluorbenzoylchlorid
2,3,4,5-Tetrafluorbenzoylchlorid
Formel:
C₇HClF₄O Molecular Weight: 212.53 g/mol Siedepunkt: 53…54 °C (1013 hPa) Dichte: 1.58 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00075164 CAS-Nummer: 94695-48-4 UN: 3265 ADR: 8 II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...