2,3,4,5-Tetrafluorbenzoylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
Synonyme: 2,3,4,5-Tetrafluorbenzoesäurechlorid
007335-5G 007335-25G
FLUO007335-5GEA 34.1 EUR
FLUO007335-5G FLUO007335-25G
2,3,4,5-Tetrafluorbenzoylchlorid
2,3,4,5-Tetrafluorbenzoylchlorid
Formel: C₇HClF₄O
Molecular Weight: 212.53 g/mol
Siedepunkt: 53…54 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.58 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075164
CAS-Nummer: 94695-48-4
UN: 3265
ADR: 8 II