2,3,4-Trifluorbenzoylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
Synonyme: 2,3,4-Trifluorbenzoesäurechlorid
007494-5G 007494-25G 007494-1G
FLUO007494-5GEA 60.9 EUR
FLUO007494-5G FLUO007494-25G FLUO007494-1G
2,3,4-Trifluorbenzoylchlorid
2,3,4-Trifluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₂ClF₃O
Molecular Weight: 194.54 g/mol
Siedepunkt: 143…144 °C (130 mmHg)
Dichte: 1.522 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00075078
CAS-Nummer: 157373-08-5
UN: 3265
ADR: 8 II