2,3,6-Trifluorbenzoylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
Synonyme: 2,3,6-Trifluorbenzoesäurechlorid
007495-5G 007495-1G
FLUO007495-5GEA 146 EUR
FLUO007495-5G FLUO007495-1G
2,3,6-Trifluorbenzoylchlorid
2,3,6-Trifluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₂ClF₃O
Molecular Weight: 194.54 g/mol
Siedepunkt: 77…79 °C (20 mmHg)
Dichte: 1.48 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00061203
CAS-Nummer: 189807-20-3
UN: 3265
ADR: 8 II