2,4,5-Trifluorbenzoylchlorid
Lieferant: CHEMPUR
Gefahr
Synonyme: 2,4,5-Trifluorbenzoesäurechlorid
SB02059.1 SB02059.10 SB02059.50
CHMPSB02059.1EA 0 EUR
CHMPSB02059.1 CHMPSB02059.10 CHMPSB02059.50
2,4,5-Trifluorbenzoylchlorid
2,4,5-Trifluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₂ClF₃O
Molecular Weight: 194.54 g/mol
Siedepunkt: 85 °C (17 mmHg)
Dichte: 1.52 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00061204
CAS-Nummer: 88419-56-1
UN: 3265
ADR: 8 II
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable