2,4,5-Trifluorbenzoylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
Synonyme: 2,4,5-Trifluorbenzoesäurechlorid
001633-5G 001633-25G
FLUO001633-5GEA 39.9 EUR
FLUO001633-5G FLUO001633-25G
2,4,5-Trifluorbenzoylchlorid
2,4,5-Trifluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₂ClF₃O
Molecular Weight: 194.54 g/mol
Siedepunkt: 85 °C (17 mmHg)
Dichte: 1.52 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00061204
CAS-Nummer: 88419-56-1
UN: 3265
ADR: 8 II