2,4,6-Trifluorbenzoylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
Synonyme: 2,4,6-Trifluorbenzoesäurechlorid
007496-5G 007496-1G 007496-25G
FLUO007496-5GEA 82.1 EUR
FLUO007496-5G FLUO007496-1G FLUO007496-25G
2,4,6-Trifluorbenzoylchlorid
2,4,6-Trifluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₂ClF₃O
Molecular Weight: 194.54 g/mol
Siedepunkt: 186
Schmelzpunkt: 41
MDL: MFCD00070810
CAS-Nummer: 79538-29-7
UN: 1760
ADR: 8 II